Learn More
Alcohol 8-metil-1-nonílico, CDN
Código de producto. 30323722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30323722 1 g
1 options
Código de producto. 30323722 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNX74531G
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-methylnonan-1-ol
CAS 55505-26-5
Fórmula molecular C10 H22 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Nonanol, 8-methyl- (6 CI, 9 CI, ACI), 8-Methyl-1-nonanol (ACI), 8-Methylnonanol
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H22O/c1-10(2)8-6-4-3-5-7-9-11/h10-11 H,3-9H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCCCCCCO
Nombre IUPAC 8-metilnonan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 158.2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1671 g/mol
Porcentaje de pureza min 98% Chemical Purity