Learn More
Sal trisódica del ácido 8-metoxipireno-1,3,6-trisulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methoxypyrene-1,3,6-trisulfonic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 82962-86-5 |
| Fórmula molecular | C24 H38 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Trisodium 8-Methoxy-1,3,6-pyrenetrisulfonate, 8-Methoxypyrene-1,3,6-trisulfonic Acid Sodium Salt (1:3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38N2O/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclohexil-4-[3-(5-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)propil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 370.571 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.298 |