Learn More
8-metoxypsoraleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488976 1 g 1 g
11498976 5 g 5 g
11408986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17108.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
8-Methoxypsoralen, is used in Photochemotherapy (methoxsalen with long wave ultraviolet radiation) is indicated for the repigmentation of idiopathic vitiligo. It is also used in Photopheresis (methoxsalen with long wave ultraviolet radiation of white blood cells) is indicated for use with the UVAR* System in the palliative treatment of the skin manifestations of cutaneous T-cell lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 8-metoxypsoraleno se usa en la fotoquimioterapia (metoxsalen con irradiación ultravioleta de onda larga) y está indicado para la repigmentación del vitíligo idiopático. También se utiliza en la fotoféresis (metoxsaleno con irradiación ultravioleta de onda larga de los glóbulos blancos) está indicado para su uso con el sistema UVAR* en el tratamiento paliativo de las manifestaciones cutáneas del linfoma cutáneo de las células T.
Solubilidad
soluble en acetona, etanol (leve), ácido acético y cloroformo (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-81-7
Fórmula molecular C12H8O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Número MDL MFCD00005009
Clave InChI QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
Nombre IUPAC 9-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methoxypsoralen
Punto de fusión 146°C to 150°C
Cantidad 1 g
Beilstein 196453
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5988
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethanol (slight),acetic acid,and chloroform (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.2
Porcentaje de pureza 99%