Learn More
8-Metoximetil-1-metil-3-(2-metilpropila) Xantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methoxymethyl-1-methyl-3-(2-methylpropyl) Xanthine |
| CAS | 78033-08-6 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMILES | COCc1nc2N(CC(C)C)C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 8-(metoximetil)-1-metil-3-(2-metilpropil)-7H-purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1379 |