Learn More
8-Metoxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methoxycoumarin |
| CAS | 2445-81-0 |
| Fórmula molecular | C10H8O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-3-7-5-6-9(11)13-10(7)8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | O=C1C=CC2=CC=CC(OC)=C2O1 |
| Nombre IUPAC | 8-metoxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0473 |