Learn More
Ácido 8-Metoxicarboniloctanoico, TRC
Código de producto. 30135926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135926 1 g 1 g
30134890 2.5 g 2.50 g
30009703 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2614851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2104-19-0
Fórmula molecular C10 H18 O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo Azelaic Acid Monomethyl Ester
Nombre IUPAC ácido 9-metoxi-9-oxononanoico
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methoxycarbonyloctanoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O4/c1-14-10(13)8-6-4-2-3-5-7-9(11)12/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1205