missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Methoxy Psoralen, TRC

Código de producto. 30475182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30475182 250 mg 250 miligramos
30473193 25 mg 25 miligramos
30481534 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30475182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260795250MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 298-81-7
Fórmula molecular C12 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Sinónimo 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, δ-lactone (7CI), 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-Demethoxyisoimpinellin, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalen, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Vitpso, Xanthotoxin, Xanthotoxine
Nombre IUPAC 9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Xanthotoxin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0423
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.