Learn More
8-Metoxi Psoralena, TRC
Código de producto. 30473193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473193 25 mg 25 miligramos
30481534 5 g 5 g
30475182 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26079525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-81-7
Fórmula molecular C12 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Sinónimo 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, δ-lactone (7CI), 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-Demethoxyisoimpinellin, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalen, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Vitpso, Xanthotoxin, Xanthotoxine
Nombre IUPAC 9-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthotoxin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0423