Learn More
8-Metoxi Psoraleno-13CD3, TRC
Código de producto. 30475266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475266 25 mg 25 miligramos
30478557 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30475266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26079725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-63-5
Fórmula molecular C1113CH5D3O4
Peso molecular (g/mol) 220.2
Sinónimo 9-(Methoxy-13CD3)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 6-Hydroxy-7-(methoxy-13CD3)-5-benzofuranacrylic Acid δ-Lactone, 8-MOP-13CD3, 8-MP-13CD3, 8-(Methoxy-13CD3)-6,7-furanocoumarin, 8-(Methoxy-13CD3)[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-(Methoxy-13CD3)psoralene, Ammodin-13CD3, Ammoidin-13CD3, Deltapsoralen-13CD3, Geroxalen-13CD3, Meladinin-13CD3, Meladinine-13CD3, Meladoxen-13CD3, Meloxine-13CD3, Methoxsalen-13CD3, Methoxsalene-13CD3, NSC 45923-13CD3, New-Meladinin-13CD3, Oxsoralen-13CD3, Oxypsoralen-13CD3, Puvalen-13CD3, Puvamet-13CD3, Uvadex-13CD3, Vitpso-13CD3, Xanthotoxin-13CD3, Xanthotoxine-13CD3
SMILES O=C(C=C1)OC2=C1C=C(C=CO3)C3=C2O[13C]([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methoxy Psoralen-13CD3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3