Learn More
8-Methoxy-d3 Psoraleno, TRC
Código de producto. 30479401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479401 25 mg 25 miligramos
30465782 5 mg 5 miligramos
30477586 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26079825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80386-99-8
Fórmula molecular C12 2H3 H5 O4
Peso molecular (g/mol) 219.21
Sinónimo 9-(Methoxy-d3)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Methoxsalen-d3
Nombre IUPAC 9-(trideuteriometoxi)furo[3,2-g]cromo-7-uno
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methoxy-d3 Psoralen
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0611