Learn More
Ácido 8-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-6-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 5446-56-0 |
| Fórmula molecular | C10H9NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO5/c1-15-7-3-5(10(13)14)2-6-9(7)16-4-8(12)11-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | COc1cc(cc2NC(=O)COc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-metoxi-3-oxo-4H-1,4-benzoxazina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0481 |