Learn More
8-metoxi-3-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methoxy-3-methylquinoline |
| CAS | 112955-06-3 |
| Fórmula molecular | C40 H48 O9 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-8-methoxyquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H48O9S/c1-6-50-40-39(48-26-31-13-21-35(44-5)22-14-31)38(47-25-30-11-19-34(43-4)20-12-30)37(46-24-29-9-17-33(42-3)18-10-29)36(49-40)27-45-23-28-7-15-32(41-2)16-8-28/h7-22,36-40H,6,23-27H2,1-5H3/t36?,37-,38?,39?,40-/m0/s1 |
| SMILES | CCS[C@@H]1OC(COCc2ccc(OC)cc2)[C@H](OCc3ccc(OC)cc3)C(OCc4ccc(OC)cc4)C1OCc5ccc(OC)cc5 |
| Nombre IUPAC | (2S,5S)-2-etilsulfanil-3,4,5-tris[(4-metoxifenil)metoxi]-6-[(4-metoxifenil)metoximetil]oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 704.869 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 704.302 |