Learn More
8-metoxi-2-metil-4(3H)-quinazolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methoxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 90915-45-0 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4(3H)-Quinazolinone','8-methoxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone','8-methoxy-2-methyl- (9CI), 8-Methoxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 8-Methoxy-2-methylquinazolin-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-11-9-7(10(13)12-6)4-3-5-8(9)14-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13) |
| SMILES | COc1cccc2C(=O)N=C(C)Nc12 |
| Nombre IUPAC | 8-metoxi-2-metil-1H-quinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0742 |