Learn More
Ácido 8-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373217 250 mg 250 miligramos
11363217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13751.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32178-63-5 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32178-63-5
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.241
Número MDL MFCD01075657
Clave InChI VOAFGTBETRJDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene-2-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxynaphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrophtalene-2-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxy
PubChem CID 3624709
Nombre IUPAC ácido 8-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=CC2=C1CC(CC2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2269890
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 98%