Learn More
Sal trisódica del ácido 8-isotiocianato-1,3,6-pirenotrisulfónico, TRC
Código de producto. 30403140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403140 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30403140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI905600250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt
CAS 1034442-47-1
Fórmula molecular C17H6NNa3O9S4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 7-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Sodium Salt, Trisodium 8-Isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H9NO9S4.3Na/c19-29(20,21)13-5-12(18-7-28)8-1-2-10-14(30(22,23)24)6-15(31(25,26)27)11-4-3-9(13)16(8)17(10)11;;;/h1-6H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(c(cc4ccc1c2c34)N=C=S)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 565.46