Learn More
8-Etodolac Isopropílico, TRC
Código de producto. 30392494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392494 50 mg
30406796 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82450550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57917-63-2
Fórmula molecular C18 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 301.38
Sinónimo 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. D (EP), 8-Isopropyl Etodolac
Nombre IUPAC 2-(1-etil-8-propano-2-il-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)ácido acético
SMILES CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(cccc23)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-18(10-15(20)21)17-14(8-9-22-18)13-7-5-6-12(11(2)3)16(13)19-17/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1678