Learn More
8-hidroxiwarfarina, Mikromol™
Descripción
8-hidroxiwarfarina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Hydroxy Warfarin |
| CAS | 17834-04-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Hydroxy Warfarin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H16 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,8-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4,8-dihydroxy- (8CI), 8-Hydroxywarfarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-14(12-6-3-2-4-7-12)16-17(22)13-8-5-9-15(21)18(13)24-19(16)23/h2-9,14,21-22H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(C1=C(O)c2cccc(O)c2OC1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4,8-dihidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromen-2-ona |
| Mostrar más |