Learn More
8-Hidroxiquinolina (agujas de blanco a beige o polvos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10113243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113243 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 10113243 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP436100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La 8-hidroxiquinolina se utiliza para estabilizar el fenol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Hydroxyquinoline
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Punto de fusión 72°C
Color Blanco, beige, amarillo
Punto de ebullición 267°C
Residuos de ignición 0.05% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7NO
Número MDL MFCD00006807
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 4881
Sinónimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
Información de solubilidad 0.05% max. Insoluble in Alcohol
Clave InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC quinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Presión de vapor 4.7hPa at 100°C
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.