Learn More
N-óxido de 8-hidroxiquinolina, TRC
Código de producto. 30399654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399654 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30399654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9532701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline N-Oxide
CAS 1127-45-3
Fórmula molecular C9 H7 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-Quinolinol, 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol N-oxide, NSC 21656, o-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol 1-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
Nombre IUPAC 1-oxidoquinolin-1-io-8-ol
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477