Learn More
8-Hydroxyquinoline, MedChemExpress
Código de producto. 16458556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458556 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Color Tan
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 8-Quinolinol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death