Learn More
Sal hemisulfato de 8-hidroxiquinolina hemihidrato, TRC
Código de producto. 30402278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402278 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30402278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953488100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline Hemisulfate Salt Hemihydrate
CAS 207386-91-2
Fórmula molecular 2(C9H7NO) • H2SO4 • H2O
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO.H2O4S.H2O/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
SMILES OC1=CC=CC2=C1N=CC=C2.O=S(O)(O)=O.O
Nombre IUPAC Sulfato de quinolin-8-ol hidratado
Peso molecular (g/mol) 261.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.03
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.