Learn More
8-Hidroxiquinolina Sal de Cobre, TRC
Código de producto. 30401932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401932 5 g
30400705 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9532685G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13014-03-4
Fórmula molecular C9H7NO . x(Cu)
Peso molecular (g/mol) 353.9
Sinónimo 8-Quinolinol Copper Salt
Nombre IUPAC cobre; quinolina-8-olato
SMILES [Cu+2].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline Copper Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0195