Learn More
8-Hidroxiquinolina, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369657 50 g 50 g
11359657 250 g 250 g
11349657 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041272.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente bacteriostático y fungistático, también agente quelante para metales
A bacteriostatic and fungistatic agent. Also a chelating agent for metals.8-Hydroxyquinoline is used as an antiseptic and disinfectant. Its alcoholic solution is used in liquid bandages. It is used to prepare tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum, which finds application as a component of organic light-emitting diodes (OLED's). It is also used as a reagent and as a stabilizer of hydrogen peroxide in a rocket fuel oxidizer. It is used as a chelating agent and used as a carrier for radio-indium for diagnostic purposes. Its halogenated derivatives are used as anti-infective agents and oral antiamebics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-24-3
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00006807
Clave InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Nombre IUPAC quinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
Punto de fusión 72°C to 76°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 267°C
Cantidad 50 g
Beilstein 114512
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4843
Información de solubilidad Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Grado ACS
Forma física Granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxyquinoline