Learn More
8-Hidroxiquinolina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274730 100 g Frasco de vidrio 100 g
10639653 25 g Frasco de vidrio 25 g
10132780 500 g Frasco de vidrio 500 g
10297933 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10669833 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10274730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.25€
    52.65€ / 100 g
    Ahorro 9.60€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 148-24-3 | Molecular Formula: C9H7NO | Molecular Weight: 145.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-24-3
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00006807
Clave InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Nombre IUPAC quinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 72.0°C to 74.0°C
Color Beige o blanco a amarillo
Punto de ebullición 267.0°C (752.0 mmHg)
Residuos de ignición 0.05% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 21, IV, 1135
Índice Merck 15, 4881
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.05% max. (in alcohol)
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.