Learn More
8-Hidroxiquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447746 100 g 100 g
11457746 500 g 500 g
11467746 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14720.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.75€
    41.65€ / 100 g
    Ahorro 9.10€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 148-24-3 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 8-hidroxiquinolina se utiliza como antiséptico y desinfectante. Su solución alcohólica se utiliza en vendajes líquidos. Se utiliza para preparar tris(8-hidroxiquinolinato)aluminio, que encuentra aplicación como componente de diodos orgánicos emisores de luz (OLED). También se utiliza como reactivo y como estabilizador de peróxido de hidrógeno en un oxidante de combustible de cohetes. Se utiliza como agente quelante y como portador para radio-indio con fines diagnósticos. Sus derivados halogenados se utilizan como agentes anti-infecciosos y antiamebianos orales.
Solubilidad
Casi insoluble en agua y éter dietílico. Altamente soluble en etanol, acetona, cloroformo y benceno. Soluble en ácido acético, etanol, acetona, cloroformo, benceno y ácidos minerales acuosos. Insoluble en agua y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-24-3
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00006807
Clave InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Nombre IUPAC quinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 267°C
Cantidad 100 g
Beilstein 114512
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4843
Información de solubilidad Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxyquinoline