Learn More
8-Hidroxiquinolina, + 99 %, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10570531 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570531 100 g Tarro de cristal 100 GR
1 options
Código de producto. 10570531 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/2500/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 148-24-3
Punto de fusión 72°C
Punto de ebullición 267°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C9H7NO
Número MDL MFCD00006807
Cantidad 100 g
Sinónimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
Clave InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC quinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.