Learn More
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato, 98%
Código de producto. 11936491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11936491 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10725761 5 g Frasco de vidrio 5 g
10336950 100 g Frasco de plástico 100 g
10735761 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11936491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121920025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 283158-18-9 | C9H7NO4SH2O ·| 243,24 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283158-18-9
Clave InChI WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
Nombre IUPAC Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico; hidrato
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H7NO4S·H2O
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 22,407
Índice Merck 14,4844
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 243.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación