Learn More
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato, 98%
Código de producto. 10725761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10725761 5 g Frasco de vidrio 5 g
10336950 100 g Frasco de plástico 100 g
10735761 500 g Frasco de plástico 500 g
11936491 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10725761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121920050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 283158-18-9 | C9H7NO4SH2O ·| 243,24 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283158-18-9
Clave InChI WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
Nombre IUPAC Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico; hidrato
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7NO4S·H2O
Cantidad 5 g
Beilstein 22,407
Índice Merck 14,4844
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 243.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación