Learn More
Hidrato de ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460481 50 g 50 g
11470481 250 g 250 g
11354629 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460481 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20022.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 207386-92-3 | C9H7NO4S | 225.22 g/mol
It is employed as a reagent for determination of trace metals. It is employed as pre-1,2 and post-column3 reagent for fluorescence detection of metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactivo para la determinación de trazas metálicas. Se emplea como reactivo pre-1,2 y postcolumna3 para la detección de fluorescencia de iones metálicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207386-92-3
Fórmula molecular C9H7NO4S
Peso molecular (g/mol) 225.22
Número MDL MFCD00149482
Clave InChI LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
Nombre IUPAC Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico; hidrato
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate
Punto de fusión 311°C to 313°C
Cantidad 50 g
Beilstein 195247
Índice Merck 14,4844
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%