Learn More
8-hidroxiquinolina-5-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Hydroxyquinoline-5-carbaldehyde |
| CAS | 2598-30-3 |
| Fórmula molecular | C10H7NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Formyl-8-hydroxyquinoline, 5-Formyl-8-quinolinol, 8-Hydroxyquinoline-5-carbaldehyde, 8-Hydroxyquinoline-5-carboxaldehyde, NSC 122131 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO2/c12-6-7-3-4-9(13)10-8(7)2-1-5-11-10/h1-6,13H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)c2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxiquinolina-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 173.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0477 |