Learn More
8-Hidroxiquinolina-2-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395459 1 g 1 g
11305469 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50433.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.171 g/mol
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile is a building block for preparing chelating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 8-hidroxiquinolina-2-carbonitrilo es un compuesto básico para la preparación de agentes quelantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6759-78-0
Fórmula molecular C10H6N2O
Peso molecular (g/mol) 170.171
Número MDL MFCD00216717
Clave InChI KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734032
Nombre IUPAC 8-hidroxiquinolina-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sinónimo 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 98%