Learn More
8-Hidroxiquinolina-2-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753973 5 g Frasco de vidrio 5 g
10373672 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347640050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6759-78-0
Fórmula molecular C10H6N2O
Peso molecular (g/mol) 170.17
Número MDL MFCD00216717
Clave InChI KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
PubChem CID 2734032
Nombre IUPAC 8-hidroxiquinolina-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.0°C to 136.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.