Learn More
8-Hidroxiquinaldina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657272 25 g Frasco de vidrio 25 g
10112300 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 826-81-3
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00006765
Clave InChI NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
Nombre IUPAC 2-metilquinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinaldine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 74°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 267°C
Temperatura de inflamación 139°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 106
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino