Learn More
8-hidroxiquinaldina (8-hidroxi-2-metilquinolina), Mikromol™
Código de producto. 30463779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463779 4 x 25 mg -
30049537 25 mg 25 miligramos
30050289 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463779 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0390.0100254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
8-hidroxiquinaldina (8-hidroxi-2-metilquinolina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Nombres de analitos o componentes 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
Nombre IUPAC 2-metilquinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 159.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159,0684 g/mol