Learn More
Sal trisódica del ácido 8-hidroxipireno-1,3,6-trisulfónico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30406451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406451 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30406451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95376525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Green 7
CAS 6358-69-6
Fórmula molecular C16 H7 O10 S3 . 3 Na
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, sodium salt (1:3), 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, trisodium salt, 11389 Green, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, C.I. 59040, C.I. Solvent Green 7, D and C Green No. 8, D&C Green 8, D&C Green No. 8, Fluka 56360, Green 204, Green No. 204, HPTS, Japan Green 204, Japan Green No. 204, Keyacid Pyranine 10G, Pyranine, Pyranine 10G, Pyranine 120, Pyranine Concentrated, Pyranine conk, Pyrene 1, Sanolin Pyranine Green, Solvent Green 7, Trisodium 1-hydroxy-3,6,8-pyrenetrisulfonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate, Yellow Pyracide G
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10O10S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6,17H,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC trisodio;8-hidroxipireno-1,3,6-trisulfonato
Peso molecular (g/mol) 524.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.8894