Learn More
8-hidroximetilriboflavina, TRC
Código de producto. 30395362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395362 25 mg 25 miligramos
30392292 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94590525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Nombres de analitos o componentes 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17H20N4O7
Sinónimo 8-(Hydroxymethyl)-7-methyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)OC(=O)CCC/C=C\C[C@@H]1C(CC[C@H](O)CCc2ccccc2)[C@H](O)C[C@@H]1OC=O
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 392.36