Learn More
8-Hydroxyguanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16477497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477497 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16477497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1132625mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyguanosine
CAS 3868-31-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (835.45 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC3=C2N=C(N)NC3=O)=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 299.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.24
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism