Learn More
8-Hydroxyguanine, MedChemExpress
Código de producto. 16447507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16447507 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16447507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113338
MedChemExpress 8-Hydroxyguanine is a major pre-mutagenic lesion generated from reactive oxygen species. It causes G-T and A-C substitutions.
8-Hydroxyguanine is a major pre-mutagenic lesion generated from reactive oxygen species. It causes G-T and A-C substitutions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyguanine
Forma física Solid
CAS 5614-64-2
Color Marrón
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5N5O2
Información de solubilidad Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1NC(N2)=O
Peso molecular (g/mol) 167.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.13
Porcentaje de pureza 95.0%