Learn More
8-Hidroxibentazona, TRC
Código de producto. 17911315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911315 10 mg 10 miligramos
17911855 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17911315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80650510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60374-43-8
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 256.27828
Sinónimo 8-Hydroxybentazon, 8-Hydroxybentazone
Nombre IUPAC 8-hidroxi-2,2-dioxi-3-propano-2-il-1H-2λ^{6},1,3-benzotiadiazina-4-uno
SMILES CC(C)N1C(=O)c2cccc(O)c2NS1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentazone-8-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)7-4-3-5-8(13)9(7)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0518
Porcentaje de pureza >95%