Learn More
8-hidroxiaciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Hydroxyacyclovir |
| CAS | 80685-23-0 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N5 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1H-purine-6,8-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N5O4/c9-7-11-5-4(6(15)12-7)10-8(16)13(5)3-17-2-1-14/h14H,1-3H2,(H,10,16)(H3,9,11,12,15) |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(COCCO)C(=O)N2 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-3,7-dihidropurina-6,8-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.081 |