Learn More
8-Hidroxi-Warfarina, TRC
Código de producto. 30136220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136220 25 mg 25 miligramos
30006720 1 mg 1 miligramo
30004512 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99614025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17834-04-7
Fórmula molecular C19 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 324.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,8-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4,8-dihydroxy- (8CI), 8-Hydroxywarfarin, 4,8-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 8-Hydroxy warfarin
Nombre IUPAC 4,8-dihidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromeno-2-una
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2cccc(O)c2OC1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy Warfarin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-14(12-6-3-2-4-7-12)16-17(22)13-8-5-9-15(21)18(13)24-19(16)23/h2-9,14,21-22H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0998