Learn More
8-Hidroxi Warfarina-d5, TRC
Código de producto. 30397956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30397956 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99614210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxywarfarin phenyl-d5
CAS 94820-66-3
Fórmula molecular C19 2H5 H11 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,8-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI), 8-Hydroxy Warfarin-d5, 8-Hydroxywarfarin-d5, 8-Hydroxywarfarin-D5 (phenyl-D5), 4,8-Dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-14(12-6-3-2-4-7-12)16-17(22)13-8-5-9-15(21)18(13)24-19(16)23/h2-9,14,21-22H,10H2,1H3/t14-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H](CC(=O)C)C2=C(O)c3cccc(O)c3OC2=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 4,8-dihidroxi-3-[(1S)-3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butil]cromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 329.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1312