Learn More
8-Hidroxi-Moxifloxicina Sal de clorhidrato, TRC
Código de producto. 30400224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400224 5 mg -
30392167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9484885MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2252446-71-0
Fórmula molecular C20 H22 F N3 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 423.8657
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-hydroxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-hydroxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Nombre IUPAC 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirroli[3,4-b]piridina-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-hidroxi-4-oxoxiquinolina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(O)c(N4C[C@@H]5CCCN[C@@H]5C4)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxifloxacin hydrochloride impurity E
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22FN3O4.ClH/c21-14-6-12-16(24(11-3-4-11)8-13(18(12)25)20(27)28)19(26)17(14)23-7-10-2-1-5-22-15(10)9-23;/h6,8,10-11,15,22,26H,1-5,7,9H2,(H,27,28);1H/t10-,15+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1361