Learn More
8-Hidroximirtazapina, TRC
Código de producto. 30135097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135097 50 mg 50 miligramos
30132549 25 mg 25 miligramos
30007161 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94845050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102335-57-9
Fórmula molecular C17H19N3O
Peso molecular (g/mol) 281.35
Sinónimo Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 8-Hydroxy-6-azamianserin, 8-Hydroxymirtazapine
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O)cnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy Mirtazapine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O/c1-19-6-7-20-16(11-19)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(21)10-18-17(13)20/h2-5,9-10,16,21H,6-8,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1528