Learn More
8-Hidroximirtazapina, TRC
Código de producto. 30132549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132549 25 mg 25 miligramos
30135097 50 mg 50 miligramos
30007161 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94845025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102335-57-9
Fórmula molecular C17H19N3O
Peso molecular (g/mol) 281.35
Sinónimo Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 8-Hydroxy-6-azamianserin, 8-Hydroxymirtazapine
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O)cnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy Mirtazapine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O/c1-19-6-7-20-16(11-19)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(21)10-18-17(13)20/h2-5,9-10,16,21H,6-8,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1528