Learn More
8-Hidroxi Loxapina, TRC
Código de producto. 30004352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004352 5 mg 5 miligramos
30012047 1 mg 1 miligramo
30004850 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9437305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61443-77-4
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 343.81
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(4-metilpiperazina-1-il)benzo[b][1,4]benzoxazepina-3-ol
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(O)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy Loxapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-4-16(14)24-17-5-3-13(23)11-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1088
Porcentaje de pureza >95%