Learn More
8-Hidroxi-Guanosina, TRC
Código de producto. 17225103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17225103 5 mg 5 miligramos
17933965 1 mg 1 miligramo
17954875 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17225103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9427705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3868-31-3
Fórmula molecular C10 H13 N5 O6
Peso molecular (g/mol) 299.24
Sinónimo Guanosine, 7,8-dihydro-8-oxo-, Purine-6,8(1H,9H)-dione, 2-amino-9-β-D-ribofuranosyl- (7CI,8CI), 7,8-Dihydro-8-oxoguanosine, 8-Hydroxyguanosine, 8-Oxo-7,8-dihydroguanosine, 8-Oxoguanosine, Chembridge 5144558, NQZ-013, NSC 90393
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-8-hidroxi-1H-purina-6-uno
SMILES NC1=Nc2c(nc(O)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyguanosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O6/c11-9-13-6-3(7(19)14-9)12-10(20)15(6)8-5(18)4(17)2(1-16)21-8/h2,4-5,8,16-18H,1H2,(H,12,20)(H3,11,13,14,19)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0866
Porcentaje de pureza >95%