Learn More
8-Hidroxi Debrisoquin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Hydroxy Debrisoquin |
| CAS | 46286-45-7 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O/c11-10(12)13-5-4-7-2-1-3-9(14)8(7)6-13/h1-3,14H,4-6H2,(H3,11,12) |
| SMILES | NC(=N)N1CCc2cccc(O)c2C1 |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1059 |