Learn More
8-Hidroxiamoxapina, TRC
Código de producto. 30012211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012211 10 mg 10 miligramos
30007944 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH79780510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61443-78-5
Fórmula molecular C17 H16 Cl N3 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 366.24
Nombre IUPAC 8-cloro-6-piperazina-1-ilbenzo[b][1,4]benzoxazepina-3-ol; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy Amoxapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClN3O2.ClH/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15;/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0698
Porcentaje de pureza >95%