Learn More
8-Hidroxi Amoxapina-d8, TRC
Código de producto. 30407014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407014 1 mg 1 miligramo
30388839 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30407014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7978071MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189505-24-5
Fórmula molecular C17H8D8ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 337.83
Sinónimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl-d8)-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-8-ol, 8-Hydroxyamoxapin-d8
SMILES [2H]C1(C(N(C(C(N1)([2H])[2H])([2H])[2H])C2=NC3=C(C=CC(=C3)O)OC4=C2C=C(C=C4)Cl)([2H])[2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy Amoxapine-d8
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2/i5D2,6D2,7D2,8D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1433